Print…
Tolueno ≥99.7%, CHROMASOLV™ for analysis of dioxins, furans and PCB, Riedel-de Haën™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
34413-7L 34413-2.5L
34413-7LEA 305.06 EUR
34413-7L 34413-2.5L
Tolueno ≥99.7%, CHROMASOLV™ for analysis of dioxins, furans and PCB, Riedel-de Haën™
Tolueno
  • High purity chromatography solvents
  • Suitability tested for specified use from HPLC up to UHPLC-MS applications.
Fórmula: C₆H₅CH₃
Ponto de ebulição: 110,6 °C
Ponto de Fusão: -95 °C
Densidade: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 7,1 %(V)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008512
Número CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
ALCANCE: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (GC) Min. 99.7 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Suit.f.GC-MS of dioxines,furanes,PCBs complying
Vapor Pressure 22 mmHg ( 20 °C)
Explosion Limit 7 %
Vapor Density 3.2 (vs air)