Print…
Tolueno ≥99.7% (por GC, corrigido para o conteúdo de água), BAKER ANALYZED® HPLC para HPLC/UHPLC, para espectrofotometria, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
Sinônimos: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
Embalado em atmosfera de azoto
9351.1000EA 120.95 EUR
9351.1000 9351.5000
Tolueno ≥99.7% (por GC, corrigido para o conteúdo de água), BAKER ANALYZED® HPLC para HPLC/UHPLC, para espectrofotometria, J.T.Baker®
Tolueno
Fórmula: C₆H₅CH₃
Peso Molecular: 92.14 g/mol
Ponto de ebulição: 110.6
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 4
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008512
Número CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3 II
ALCANCE: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥ 99.7 %
Assay (by GC, corrected for water) ≥ 99.7 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 350 nm ≤ 0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 300 nm ≤ 0.10
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 288 nm ≤ 0.40
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm ≤ 285
Residue after Evaporation ≤ 3.0 ppm
Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
Water (by KF, coulometric) ≤ 0.02 %