Print…
Tolueno ≥99.7% (por GC, corrigido para o conteúdo de água), ULTRA RESI-ANALYZED® para análises de resíduos orgânicos, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
Sinônimos: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
Embalado sob gás inerte
9336.1000EA 128.9 EUR
9336.1000 9336.2500 9336-03
Tolueno ≥99.7% (por GC, corrigido para o conteúdo de água), ULTRA RESI-ANALYZED® para análises de resíduos orgânicos, J.T.Baker®
Tolueno
Fórmula: C₆H₅CH₃
Peso Molecular: 92.14 g/mol
Ponto de ebulição: 110.6
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 4
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008512
Número CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3 II
ALCANCE: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 10
Trace Organic Residues - FID-Sensitive Impurities (as 2-Octanol) Single Impurity Peak (ng/mL) ≤10
ECD Sensitive Impurities (as Heptachlor Epoxide) Single Peak (pg/mL) ≤10
Assay (C₆H₅CH₃) (by GC, corrected for water) ≥99.7 %
Color (APHA) ≤10
Residue after Evaporation ≤1.0 ppm
Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
Water (by KF, coulometric) ≤0.03 %