Tolueno ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99%
CAS No.: 108-88-3
Molecular Formula: C7H8
Formula Weight: 92.14
Flash Point: 4°(40°F)
Refractive Index: 1.4967
Odour: Aromatic
Melting Point: ca -93°
Boiling Point: 111°
Beilstein Reference: 635760
Merck Reference: 14,9529
UN No.: 1294
MDL No.: MFCD00008512
Fórmula:
C₆H₅CH₃ Ponto de ebulição: 111 °C Ponto de Fusão: ∼–93 °C Densidade: 0,867 Ponto de Inflamação: 4 °C (40 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008512 Número CAS: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 UN: 1294 ADR: 3,II ALCANCE: 05-2114615130-69 Merck Index: 14,9529 |