Print…
Etilbenzeno, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
03079-10ML 03079-5ML
03079-10MLEA 195 EUR
03079-10ML 03079-5ML
Etilbenzeno, Supelco®
Etilbenzeno
Fórmula: C₈H₁₀
Ponto de ebulição: 136,2 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 15 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011647
Número CAS: 100-41-4
EINECS: 202-849-4
UN: 1175
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03801
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31ac3046b81bdbd6f0adb13951d1ad2147b36340&vid=f3c9924dc516db29da4ce5839e7f41dbe57e9baf&prid=web&clid=SAPDAM