Etilbenzeno ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L05908.AE
L05908.AP
L05908.0F
L05908.AEEA
28.7
EUR
L05908.AE
L05908.AP
L05908.0F
Etilbenzeno ≥99%
Etilbenzeno
Purity: 99%
CAS No.: 100-41-4
Molecular Formula: C8H10
Formula Weight: 106.17
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.4950
Odour: Petrol-like
Melting Point: -95°
Boiling Point: 135-136°
Beilstein Reference: 1901871
Merck Reference: 14,3765
UN No.: 1175
MDL No.: MFCD00011647
Fórmula:
C₈H₁₀ Ponto de ebulição: 135…136 °C Ponto de Fusão: –95 °C Densidade: 0,867 Ponto de Inflamação: 15 °C (59 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011647 Número CAS: 100-41-4 EINECS: 202-849-4 UN: 1175 ADR: 3,II Merck Index: 14,3765 |