Print…
Etilbenzeno 99.8%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
118080250 118085000 118080025 118080251 118080010
ACRO118080250EA 21.2 EUR
ACRO118080250 ACRO118085000 ACRO118080025 ACRO118080251 ACRO118080010
Etilbenzeno 99.8%, puro
Etilbenzeno
Fórmula: C₈H₁₀
Ponto de ebulição: 136 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 0,86 g/cm³
Ponto de Inflamação: 22 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011647
Número CAS: 100-41-4
EINECS: 202-849-4
UN: 1175
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03801
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c67d12bb66494ff09657a029fa1e68b09af34358&vid=3e5678dd6a0342c5ec35b93e48587e8125977cf7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.4970 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.02 % (Coulometric)
GC ≥99.75 %
Color scale ≤10 APHA
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤50 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.01 %
Loss on heating ≤1.0 % (285°C)