Print…
Butylbenzene 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
107850500 107852500 107850010
ACRO107850500EA 52 EUR
ACRO107850500 ACRO107852500 ACRO107850010
Butylbenzene 99+%
Butylbenzene
Fórmula: C₁₀H₁₄
Ponto de ebulição: 183 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –88 °C
Densidade: 0,86 g/cm³
Ponto de Inflamação: 59 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009463
Número CAS: 104-51-8
EINECS: 203-209-7
UN: 2709
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01548
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4880 to 1.4900 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Methanol ≤0.5 % (GC)