Print…
Cumeno, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
28220-5ML 28220-25ML
28220-5MLEA 110 EUR
28220-5ML 28220-25ML
Cumeno, Supelco®
Cumeno
Fórmula: C₉H₁₂
Ponto de ebulição: 151 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –96 °C
Densidade: 0,8624 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 31 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008881
Número CAS: 98-82-8
EINECS: 202-704-5
UN: 1918
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02644
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a579b2508c688582eda1774b2166699c4e1773c&vid=0c26c0fcf439fa1b8e8cafb686d4b3479070e395&prid=web&clid=SAPDAM