Print…
Cumeno 99.9%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
329730050 329735000 329730025
ACRO329730050EA 19.6 EUR
ACRO329730050 ACRO329735000 ACRO329730025
Cumeno 99.9%, extra puro
Cumeno
Fórmula: C₉H₁₂
Ponto de ebulição: 152…154 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –96 °C
Densidade: 0,862 g/cm³
Ponto de Inflamação: 31 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008881
Número CAS: 98-82-8
EINECS: 202-704-5
UN: 1918
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02644
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.861 to 0.863 kg/l
GC ≥99.85 %
Bromine number ≤0.1 g/100 ml