Print…
Cumeno 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
110630010 110630025
ACRO110630010EA 37.4 EUR
ACRO110630010 ACRO110630025
Cumeno 98%
Cumeno
Fórmula: C₉H₁₂
Ponto de ebulição: 151 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –96 °C
Densidade: 0,862 g/cm³
Ponto de Inflamação: 31 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008881
Número CAS: 98-82-8
EINECS: 202-704-5
UN: 1918
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02644
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %