Print…
tert-Butylbenzene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
B90602-1L B90602-250ML B90602-5ML
SIALB90602-1LEA 134 EUR
SIALB90602-1L SIALB90602-250ML SIALB90602-5ML
tert-Butylbenzene, Sigma-Aldrich®
tert-Butylbenzene
Fórmula: C₁₀H₁₄
Ponto de ebulição: 169 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –58 °C
Densidade: 0,8662 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 44 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008816
Número CAS: 98-06-6
EINECS: 202-632-4
UN: 2709
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01550