tert-Butylbenzene ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A12378.AK
A12378.AU
A12378.AKEA
36.6
EUR
A12378.AK
A12378.AU
tert-Butylbenzene ≥99%
tert-Butylbenzene
Purity: 99%
CAS No.: 98-06-6
Molecular Formula: C10H14
Formula Weight: 134.22
Flash Point: 34°(93°F)
Refractive Index: 1.4920
Odour: Characteristic
Melting Point: -58°
Boiling Point: 168-169°
Beilstein Reference: 1421537
Merck Reference: 14,1551
UN No.: 2709
MDL No.: MFCD00008816
Fórmula:
C₁₀H₁₄ Ponto de ebulição: 168…169 °C Ponto de Fusão: –58 °C Densidade: 0,867 Ponto de Inflamação: 34 °C (93 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008816 Número CAS: 98-06-6 EINECS: 202-632-4 UN: 2709 ADR: 3,III Merck Index: 14,1551 |