tert-Pentylbenzene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Sinônimos:
2-Methyl-2-phenylbutane, tert-Amylbenzene
L03731.09
L03731.18
L03731.09EA
56.2
EUR
L03731.09
L03731.18
tert-Pentylbenzene ≥97%
tert-Pentylbenzene
Purity: 97%
CAS No.: 2049-95-8
Molecular Formula: C11H16
Formula Weight: 148.25
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4950
Boiling Point: 188-191°
Beilstein Reference: 2039053
MDL No.: MFCD00015187
Fórmula:
C₆H₅C(CH₃)₂CH₂CH₃ Ponto de ebulição: 188…191 °C Densidade: 0,870 Ponto de Inflamação: 65 °C (149 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015187 Número CAS: 2049-95-8 EINECS: 218-076-0 |