2-Isopropylphenol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A12027.0B
A12027.18
A12027.30
A12027.0BEA
166
EUR
A12027.0B
A12027.18
A12027.30
2-Isopropylphenol ≥98%
2-Isopropylphenol
Purity: 98%
CAS No.: 88-69-7
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.20
Flash Point: 88°(190°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 1.010
Refractive Index: 1.5270
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: 14-16°
Boiling Point: 212-214°
Beilstein Reference: 1363322
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00002224
Fórmula:
C₉H₁₂O Ponto de ebulição: 212…214 °C Ponto de Fusão: 14…16 °C Densidade: 1,010 Ponto de Inflamação: 88 °C (190 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002224 Número CAS: 88-69-7 EINECS: 201-852-8 UN: 2922 ADR: 8,II |