Print…
3-tert-Butylphenol 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: m-tert-Butylphenol
154380250 154381000 154380010
ACRO154380250EA 98.8 EUR
ACRO154380250 ACRO154381000 ACRO154380010
3-tert-Butylphenol 99+%
3-tert-Butylphenol
Fórmula: C₁₀H₁₄O
Ponto de ebulição: 125…130 °C (20 mmHg)
Ponto de Fusão: 40…43 °C
Densidade: 1,048 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002300
Número CAS: 585-34-2
EINECS: 209-553-4
UN: 2923
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 43 °C
GC ≥99.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure