2-tert-Butylphenol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99%
CAS No.: 88-18-6
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 102°(215°F)
Refractive Index: 1.5230
Melting Point: -7°
Boiling Point: 223-224°
Beilstein Reference: 1907120
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00002223
Fórmula:
C₁₀H₁₄O Ponto de ebulição: 223…224 °C Ponto de Fusão: –7 °C Densidade: 0,980 Ponto de Inflamação: 102 °C (215 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002223 Número CAS: 88-18-6 EINECS: 201-807-2 UN: 2922 ADR: 8,III |