4-Methylveratrole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1,2-Dimethoxy-4-methylbenzene, 3,4-Dimethoxytoluene
A15558.06
A15558.14
A15558.06EA
55.2
EUR
A15558.06
A15558.14
4-Methylveratrole ≥98%
4-Methylveratrole
Purity: 98%
CAS No.: 494-99-5
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.5280
Odour: Aromatic
Melting Point: 25-28°
Boiling Point: 220°
Beilstein Reference: 2045328
MDL No.: MFCD00016651
Fórmula:
C₉H₁₂O₂ Ponto de ebulição: 220 °C Ponto de Fusão: 25…28 °C Densidade: 1,059 Ponto de Inflamação: 84 °C (183 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016651 Número CAS: 494-99-5 EINECS: 207-796-0 |