3-Methylveratrole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1,2-Dimethoxy-3-methylbenzene, 2,3-Dimethoxytoluene
A11617.06
A11617.14
A11617.06EA
43.9
EUR
A11617.06
A11617.14
3-Methylveratrole ≥98%
3-Methylveratrole
Purity: 98+%
CAS No.: 4463-33-6
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5140
Odour: Aromatic
Boiling Point: 202-203°
Beilstein Reference: 1940962
MDL No.: MFCD00008379
Fórmula:
C₉H₁₂O₂ Ponto de ebulição: 202…203 °C Densidade: 1,024 Ponto de Inflamação: 85 °C (185 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008379 Número CAS: 4463-33-6 EINECS: 224-726-4 |