Print…
4-Methylanisole 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: p-Methylanisole
164660010 164660050 164662500 164660025
ACRO164660010EA 117 EUR
ACRO164660010 ACRO164660050 ACRO164662500 ACRO164660025
4-Methylanisole 99%
4-Methylanisole
Fórmula: C₈H₁₀O
Ponto de ebulição: 174 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –50 °C
Densidade: 0,96 g/cm³
Ponto de Inflamação: 53 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008413
Número CAS: 104-93-8
EINECS: 203-253-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %