4-Isopropilanisol 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
A16970.14
A16970.22
A16970.14EA
73.2
EUR
A16970.14
A16970.22
4-Isopropilanisol 95%
4-Isopropilanisol
Purity: 95%
CAS No.: 4132-48-3
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.5030
Boiling Point: 212-213°
Beilstein Reference: 2080269
MDL No.: MFCD00015033
Fórmula:
C₁₀H₁₄O Ponto de ebulição: 212…213 °C Densidade: 0,935 Ponto de Inflamação: 83 °C (181 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015033 Número CAS: 4132-48-3 EINECS: 223-952-0 |