Print…
2-Methylanisole ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: o-Cresol methyll ether, 2-Methylanisole, 1-Methoxy-2-methylbenzene, 2-Methoxytoluene
A13897.18 A13897.30
A13897.18EA 56.9 EUR
A13897.18 A13897.30
2-Methylanisole ≥99%
2-Methylanisole
Purity: 99% CAS No.: 578-58-5 Molecular Formula: C8H10O Formula Weight: 122.17 Flash Point: 51°(123°F) Refractive Index: 1.5170 Boiling Point: 170-172° Beilstein Reference: 1857415 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00008373
Fórmula: C₈H₁₀O
Ponto de ebulição: 170…172 °C
Densidade: 0,985
Ponto de Inflamação: 51 °C (123 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008373
Número CAS: 578-58-5
EINECS: 209-426-3
UN: 3271
ADR: 3,III