Print…
3-Nitrotolueno 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
129040050 129045000
ACRO129040050EA 19.8 EUR
ACRO129040050 ACRO129045000
3-Nitrotolueno 99%
3-Nitrotolueno
Fórmula: C₇H₇NO₂
Ponto de ebulição: 230…231 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 15…16 °C
Densidade: 1,15 g/cm³
Ponto de Inflamação: 101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007265
Número CAS: 99-08-1
EINECS: 202-728-6
UN: 1664
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06748
Encomendar
Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %