2-Nitrotolueno ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99+%
CAS No.: 88-72-2
Molecular Formula: C7H7NO2
Formula Weight: 137.14
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.5450
Melting Point: -4°
Boiling Point: 224-226°
Beilstein Reference: 1907580
Merck Reference: 14,6650
UN No.: 1664
MDL No.: MFCD00007157
Fórmula:
C₇H₇NO₂ Ponto de ebulição: 224…226 °C Ponto de Fusão: –4 °C Densidade: 1,166 Ponto de Inflamação: 106 °C (222 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007157 Número CAS: 88-72-2 EINECS: 201-853-3 UN: 1664 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,6650 |