Print…
2-Nitrotolueno 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
129030010 129030025
ACRO129030010EA 66.6 EUR
ACRO129030010 ACRO129030025
2-Nitrotolueno 99+%
2-Nitrotolueno
Fórmula: C₇H₇NO₂
Ponto de ebulição: 222 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –9 °C
Densidade: 1,16 g/cm³
Ponto de Inflamação: 95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007157
Número CAS: 88-72-2
EINECS: 201-853-3
UN: 1664
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06748
Encomendar
Appearance Clear yellow to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5445 to 1.5465 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %