Print…
Toalhetes para salas brancas, Polywipe-C Heatseal
Fornecedor: CONTEC
PCHS-1212 PCHS-77B PCHS-99
CONTPCHS-1212EA 545 EUR
CONTPCHS-1212 CONTPCHS-77B CONTPCHS-99
Toalhetes para salas brancas, Polywipe-C Heatseal
Toalhetes Toalhetes para salas limpas Seco
O leve toalhete Polywipe-C Heatseal consiste num tecido tricotado a partir de poliéster em filamento e possui uma superfície texturizada para uma limpeza eficaz. O toalhete é cortado a laser, o que permite selar as fibras nos rebordos.
  • O rebordo não abrasivo permite uma utilização a 100% do toalhete
  • Nível extremamente reduzido de partículas e fibras
  • Boa absorvência com solventes; resistentes a produtos químicos
É ideal para a limpeza de superfícies e de instrumentos que requerem o controlo de partículas, de fibras e de resíduos químicos, bem como para tarefas gerais de limpeza em ambientes críticos.
Adequados para uso em ambientes de salas brancas ISO Classe 3 e 4.