Print…
Pinças para tubos, stop-it
Fornecedor: BURKLE
8619-0510 8619-0515 8619-0520 8619-0530
229-0117EA 3.8 EUR
229-0117 229-0118 229-0119 229-0120
Pinças para tubos, stop-it
Pinças /Clamps Pinças para tubos
Aço galvanizado e alumínio. Usado para regular ou parar o fluxo nos tubos com líquidos ou gases.
  • Regulação do fluxo contínuo
  • Resistente ao calor
  • Para mangueiras de diâmetros até um máximo de 30 mm