Print…
Toalhetes, Twill Jean
Fornecedor: CONTEC
TJ-99 TJ-1212
CONTTJ-99EA 1880 EUR
CONTTJ-99 CONTTJ-1212
Toalhetes, Twill Jean
Toalhetes Toalhetes para salas limpas Seco
O toalhete Twill Jean consiste num tecido 100% de algodão, tecido com uma estrutura entrançada 2×1. É muito absorvente e possui elevada estabilidade térmica para aplicações com temperaturas elevadas.
  • Toalhete resistente e duradouro para limpeza de ferramentas
  • Elevada estabilidade térmica para aplicações com temperaturas elevadas
O toalhete é excelente para a limpeza de superfícies ou recolha de derramamentos.
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904