Print…
Double bossheads
Fornecedor: BOCHEM
5300 5305 5310
241-3028EA 75 EUR
241-3028 451-9111 BOCH5310
Double bossheads
Pinças /Clamps Nozes de fixação
Double bossheads made of stainless steel 18/10.
  • For rods up to 16,5 mm
  • Angle: 90°
  • Available with heart screw M6/M8, socket screw M6/M8 or safety screw type 'heart' M8
Certificações: DIN 12895