Print…
Nozes, de três ângulos
Fornecedor: BOCHEM
5655 5656
BOCH5655EA 17.8 EUR
BOCH5655 BOCH5656
Nozes, de três ângulos
Pinças /Clamps Nozes de fixação
Three angled bossheads made of duraluminium (aluminium alloy).
  • Angle: 90 + 180 + 270°
  • Suitable for multilevel and three dimension constructions