4-Isopropilanilina ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
p-Cumidine, 4-Aminocumene
A14646.14
A14646.22
A14646.14EA
56.2
EUR
A14646.14
A14646.22
4-Isopropilanilina ≥99%
4-Isopropilanilina
Purity: 99%
CAS No.: 99-88-7
Molecular Formula: C9H13N
Formula Weight: 135.21
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5430
Melting Point: -63°
Boiling Point: 226-228°
Beilstein Reference: 1930544
Merck Reference: 14,2620
MDL No.: MFCD00007900
Fórmula:
C₉H₁₃N Ponto de ebulição: 226…228 °C Ponto de Fusão: –63 °C Densidade: 0,989 Ponto de Inflamação: 92 °C (197 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007900 Número CAS: 99-88-7 EINECS: 202-797-2 UN: 1760 ADR: 8,III Merck Index: 14,2620 |