Print…
4-Isopropilanilina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: p-Cumidine, 4-Aminocumene
174530500 174530100
ACRO174530500EA 55.6 EUR
ACRO174530500 ACRO174530100
4-Isopropilanilina 99%
4-Isopropilanilina
Fórmula: C₉H₁₃N
Ponto de ebulição: 226 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –63 °C
Densidade: 0,989 g/cm³
Ponto de Inflamação: 92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007900
Número CAS: 99-88-7
EINECS: 202-797-2
UN: 2735
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02647
Encomendar
Appearance Clear light brown to red-brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5420 to 1.5440 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %