Print…
3-Etilanilina 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
174550100 174550500 174552500
ACRO174550100EA 48.7 EUR
ACRO174550100 ACRO174550500 ACRO174552500
3-Etilanilina 98%
3-Etilanilina
Fórmula: C₈H₁₁N
Ponto de ebulição: 212 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –8 °C
Densidade: 0,97 g/cm³
Ponto de Inflamação: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007818
Número CAS: 587-02-0
EINECS: 209-594-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5540 to 1.5580 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %