Print…
Nozes para armações, 90°
Fornecedor: BOCHEM
5373 5313
BOCH5373EA 15.8 EUR
BOCH5373 BOCH5313
Nozes para armações, 90°
Pinças /Clamps Nozes de fixação
Bossheads for frames, either made of stainless steel or malleable cast iron, chromium plated.
  • For rods up to 13 mm
  • Angle: 90°
  • With socket screw (M6)