Print…
Toalhetes para salas brancas, pré-saturados, Polynit Heatseal, PROSAT®
Fornecedor: CONTEC
PSPS0008 PSPS0087 PS-HS9-7030BPR
CONTPSPS0008EA 331 EUR
CONTPSPS0008 CONTPSPS0087 115-2788
Toalhetes para salas brancas, pré-saturados, Polynit Heatseal, PROSAT®
Toalhetes Toalhetes para salas limpas Pré-saturados
Toalhetes tricotados de poliéster pré-saturados fabricados com Polynit Heatseal. Os toalhetes são pré-saturados com 70% de álcool isopropílico e 30% de água desionizada. São, assim, ideais para aplicações em salas brancas, preparação de superfícies e processos de fabrico críticos.
  • Toalhete texturizado macio e não abrasivo que limpa sem riscar
  • Baixo teor de partículas e extraíveis
  • A bolsa resselável preserva os níveis de limpeza e de saturação
Indicado para ambientes de salas brancas ISO de Classe 3 ou 4.
Cor: branco
Atenção: Data accurate at time of publishing, latest test results and test methods can be found on supplier's website.
* O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904