Print…
2-Isopropilanilina 97
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A14671.14 A14671.22 A14671.36
A14671.14EA 35.4 EUR
A14671.14 A14671.22 A14671.36
2-Isopropilanilina 97
2-Isopropilanilina
Purity: 97% CAS No.: 643-28-7 Molecular Formula: C9H13N Formula Weight: 135.21 Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.5485 Boiling Point: 214-216° Beilstein Reference: 636283 MDL No.: MFCD00007720
Fórmula: C₉H₁₃N
Peso Molecular: 135.21 g/mol
Ponto de ebulição: 214…216 °C
Densidade: 0.966
Ponto de Inflamação: 95 °C (203 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007720
Número CAS: 643-28-7
EINECS: 211-397-7