Print…
Benzilamina ≥99.0%, LiChropur™ para derivatização GC, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
13180-100ML 13180-500ML
13180-100MLEA 33.8 EUR
13180-100ML 13180-500ML
Benzilamina ≥99.0%, LiChropur™ para derivatização GC, Supelco®
Benzilamina
Fórmula: (C₆H₅)CH₂NH₂
Ponto de ebulição: 185 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 10 °C
Densidade: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008106
Número CAS: 100-46-9
EINECS: 202-854-1
UN: 2735
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01127
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f27e512b61b2ca56427a81ca1aadb834c6c2a1ba&vid=5662de556d62b768601aa43e27e640f1e690b7f3&prid=web&clid=SAPDAM