Print…
Benzilamina para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: α-Aminotoluene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.01812.0100 8.01812.0500 8.01812.1000
8.01812.0100EA 32.7 EUR
8.01812.0100 8.01812.0500 8.01812.1000
Benzilamina para síntese, Sigma-Aldrich®
Benzilamina
Fórmula: (C₆H₅)CH₂NH₂
Ponto de ebulição: 185 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 10 °C
Densidade: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008106
Número CAS: 100-46-9
EINECS: 202-854-1
UN: 2735
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01127
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -42.8 °C
Molar Mass 107.15 g/mol
Boiling Point 185 °C
Vapor Pressure 1.2 hPa (20 °C)
Flash Point 72 °C
Refractive Index 1.5438 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 - 8.2 %(V)
Density 0.98 g/cm3 (20 °C)
pH 11.4 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 405 °C
Synonyms Phenylmethylamine
Hill Formula C7H9N