Print…
Copos medidores com asa, PP
Fornecedor: BURKLE
7104-3000 7104-5000 7104-0500 7104-1000 7104-2000 7104-0250 7102-0100 7102-0500 7102-1000 7102-2000 7102-5000 7102-0250
BURK7104-3000EA 20 EUR
BURK7104-3000 BURK7104-5000 BURK7104-0500 BURK7104-1000 BURK7104-2000 BURK7104-0250 BURK7102-0100 BURK7102-0500 BURK7102-1000 BURK7102-2000 BURK7102-5000 BURK7102-0250
Copos medidores com asa, PP
Copos
PP, altamente transparente.
  • Pega ergonómica para maior firmeza
  • Bico funcional para minimizar derrames
  • É recomendada limpeza até um máximo de 60ºC para conservar as marcas e inscrições. Para autoclavagem (+121ºC) são recomendados copos com escala transparente
Ideal para uso geral de laboratório e uma variedade de outras aplicações.