Benzilamina ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
α-Aminotoluene
A10997.0B
A10997.0I
A10997.30
A10997.36
A10997.0BEA
129
EUR
A10997.0B
A10997.0I
A10997.30
A10997.36
Benzilamina ≥98%
Benzilamina
Purity: 98+%
CAS No.: 100-46-9
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 72°(162°F)
Refractive Index: 1.5435
Melting Point: -43°
Boiling Point: 184-185°
Beilstein Reference: 741984
Merck Reference: 14,1125
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008106
Fórmula:
(C₆H₅)CH₂NH₂ Ponto de ebulição: 184…185 °C Ponto de Fusão: –43 °C Densidade: 0,982 Ponto de Inflamação: 72 °C (162 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008106 Número CAS: 100-46-9 EINECS: 202-854-1 UN: 2735 ADR: 8,II Merck Index: 14,1125 |