Print…
Microtubos, invioláveis, Micrewtube®
Fornecedor: Simport Scientific
T341-2TPRTP T341-2TTP T341-4TPRTP T341-4TTP T341-5TPRTP T341-5TTP T341-6TPRTP T341-6TTP T341-7TPRTP T341-7TTP
SIMPT341-2TPRTPEA 133 EUR
SIMPT341-2TPRTP SIMPT341-2TTP SIMPT341-4TPRTP SIMPT341-4TTP SIMPT341-5TPRTP SIMPT341-5TTP SIMPT341-6TPRTP SIMPT341-6TTP SIMPT341-7TPRTP SIMPT341-7TTP
Microtubos, invioláveis, Micrewtube®
Tubos Tubos de microcentrífuga
Tubos em PP, translúcidos, simples.
  • Podem ser usados a temperaturas extremas de -196 a +121ºC
  • Muito boa resistência química
  • Os tubos sem saia podem ser centrifugados até 20 000 ×g
Estes tubos devem ser usados com tampas invioláveis.
Ø×H: 11×44 mm.