Print…
Vials em Lab File®, WHEATON®
Fornecedor: DWK Life Sciences
224881 224882 224884 224886 224888 224981 224984 225288 225081 224982 225012 225014 224885 225289 225290
548-2135EA 240 EUR
548-2135 548-2136 548-2137 548-2423 548-2139 218-2211 218-2213 548-2187 218-0004 218-2212 548-2130 548-2131 548-2138 548-2424 548-2425
Vials em Lab File®, WHEATON®
Vials
Vials transparentes de vidro borossilicato com baixo teor de extraíveis, vials âmbar de vidro borossilicato.
  • Vials com tampa acoplada que ajuda a manter a limpeza
  • Lab File® com tabuleiros com divisórias para facilitar o inventário ou armazenar vials vazios
  • Vials transparentes em conformidade com os requisitos USP tipo I e ASTM E 438 tipi I, classe A
  • Vials âmbar em conformidade com os requisitos USP tipo I relativos à transmissão de luz, para proteger produtos sensíveis à luz
  • Tampa de rosca fenólica preta com revestimento a borracha 14B para amostras aquosas