Print…
Benzilamina 99%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: α-Aminotoluene
105851000 105855000 105850025 105850100
ACRO105851000EA 35.7 EUR
ACRO105851000 ACRO105855000 ACRO105850025 ACRO105850100
Benzilamina 99%, puro
Benzilamina
Fórmula: (C₆H₅)CH₂NH₂
Ponto de ebulição: 182…185 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –30 °C
Densidade: 0,98 g/cm³
Ponto de Inflamação: 72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008106
Número CAS: 100-46-9
EINECS: 202-854-1
UN: 2735
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01127
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5420 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %