Print…
2-Iodo-4-nitrotoluene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Iodo-1-methyl-4-nitrobenzene
B21491.06 B21491.14
B21491.06EA 24.7 EUR
B21491.06 B21491.14
2-Iodo-4-nitrotoluene ≥97%
2-Iodo-4-nitrotoluene
Purity: 97% CAS No.: 7745-92-8 Molecular Formula: C7H6INO2 Formula Weight: 263.03 MDL No.: MFCD00024329
Fórmula: C₇H₆INO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00024329
Número CAS: 7745-92-8
EINECS: 231-808-3
UN: 3077
ADR: 9,III