2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B23516.03
B23516.06
B23516.03EA
25.3
EUR
B23516.03
B23516.06
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole ≥97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole
Purity: 97%
CAS No.: 261951-78-4
Molecular Formula: C8H6F4O
Formula Weight: 194.13
Flash Point: 62°(144°F)
Refractive Index: 1.4352
MDL No.: MFCD01631564
Fórmula:
C₈H₆F₄O Ponto de ebulição: 151 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –15 °C Ponto de Inflamação: 62 °C (144 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01631564 Número CAS: 261951-78-4 |