Print…
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene 98
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Nitro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 4-Nitrobenzotrifluoride, 1-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
L15766.03 L15766.06
L15766.03EA 32.6 EUR
L15766.03 L15766.06
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene 98
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene
Purity: 98% CAS No.: 402-54-0 Molecular Formula: C7H4F3NO2 Formula Weight: 191.11 Flash Point: 88°(190°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 81-83°/10mm UN No.: 3431 MDL No.: MFCD00007358
Fórmula: C₇H₄F₃NO₂
Peso Molecular: 191.11 g/mol
Ponto de ebulição: 81…83 °C (10 mmHg)
Ponto de Fusão: 38…42 °C
Ponto de Inflamação: 88 °C (190 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007358
Número CAS: 402-54-0
EINECS: 206-948-3
UN: 3431
ADR: 6.1 II