2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride, 1-Fluoro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
A18130.06
A18130.14
A18130.06EA
40.3
EUR
A18130.06
A18130.14
2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride ≥98%
2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Purity: 98%
CAS No.: 400-74-8
Molecular Formula: C7H3F4NO2
Formula Weight: 209.10
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.4650
Boiling Point: 105-110°/25mm
Beilstein Reference: 1881423
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00024576
Fórmula:
C₇H₃F₄NO₂ Peso Molecular: 209.1 g/mol Ponto de ebulição: 105…110 °C (25 mmHg) Ponto de Fusão: 22…24 °C Densidade: 1.522 Ponto de Inflamação: 91 °C (195 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00024576 Número CAS: 400-74-8 EINECS: 206-925-8 UN: 2810 ADR: 6.1 III |