Print…
3-Fluoro-4-nitrotoluene ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A10840.06 A10840.14
A10840.06EA 33.4 EUR
A10840.06 A10840.14
3-Fluoro-4-nitrotoluene ≥99%
3-Fluoro-4-nitrotoluene
Purity: 99% CAS No.: 446-34-4 Molecular Formula: C7H6FNO2 Formula Weight: 155.13 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 51-55° Boiling Point: 97-98°/3mm Beilstein Reference: 2502584 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007053
Fórmula: C₇H₆FNO₂
Ponto de ebulição: 97…98 °C (3 mmHg)
Ponto de Fusão: 51…55 °C
Densidade: 1,438
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007053
Número CAS: 446-34-4
EINECS: 207-166-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III