Print…
Microtubos, Micrewtube®
Fornecedor: Simport Scientific
T339-5 T339-2 T339-2S T339-2SPR T339-4 T339-4SPR T339-5S T339-5SPR T339-6 T339-6S T339-6SPR T339-7 T339-7S T339-7SPR T339-4S
SIMPT339-5EA 157 EUR
SIMPT339-5 SIMPT339-2 SIMPT339-2S SIMPT339-2SPR SIMPT339-4 SIMPT339-4SPR SIMPT339-5S SIMPT339-5SPR SIMPT339-6 SIMPT339-6S SIMPT339-6SPR SIMPT339-7 SIMPT339-7S SIMPT339-7SPR SIMPT339-4S
Microtubos, Micrewtube®
Tubos Tubos de microcentrífuga
Tubos em PP, translúcidos, tampas de PE.
  • Disponíveis na configuração simples ou graduada
  • Máx. RCF: Tubos sem saia podem ser centrifugados até 20 000 xg
  • Gama de temepraturas: -196 a +110ºC
  • Tampas planas com rebordo vedante