Print…
Esponjas, VertiKlean®
Fornecedor: CONTEC
VKSPONGE-1 VKST0003
115-0179EA 151 EUR
115-0179 115-3203
Esponjas, VertiKlean®
Toalhetes Esponjas
A esponja VertiKlean é uma esponja de laboratório descartável. É constituída pelo material de limpeza Polynit que foi laminado até se obter uma espuma de éster limpa. A esponja é cortada a laser para vedar completamente os rebordos. Foi concebida para tarefas de limpeza geral mas também é adequada para o uso em laboratórios.
  • Espuma de poliéster de elevada absorvência com a resistência à abrasão do tecido Polynit
  • Autoclavável